Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octanoate de méthyle, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

21719-5ML-F
21719-5ML-FEA 148 EUR InStock
21719-5ML-F
Octanoate de méthyle, Supelco®
Octanoate de méthyle


Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –36.7 °C
Densité: 0.877 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00009551
Numéro CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1af372e7ea52c6331a95970cccc3092db9c93148&vid=44566236c04f1675e94c6bb871fef01a46e16189&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité