Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), solide blanc, haute viscosité, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
217274-250
217274-250EA 96.2 EUR InStock
217274-250
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), solide blanc, haute viscosité, Millipore®
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Substrate for cellulase
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité