Baryum nitrate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21740.293EA 129 EUR InStock
21740.293
Baryum nitrate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
Point de fusion: ∼592 °C
Densité: ∼3.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
ONU: 1446
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,00986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Not precipitated by H2SO4 (as SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité