Acétonitrile-D3 99.8 atom % D, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
217421000
217421000.EA 462 EUR InStock
217421000.
Acétonitrile-D3 99.8 atom % D, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Acetonitrile-[D3]
Formule: D₃CCN
Point d'ébullition: 79…81 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001881
Numéro CAS: 2206-26-0
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité