Anti-CD40L (24-31) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
217595-100
217595-100EA 817 EUR InStock
217595-100
Anti-CD40L (24-31) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD40L (24-31)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité