Baume du Canada, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
21776.183EA 83.2 EUR InStock
21776.183
Baume du Canada, TECHNICAL
Baume du Canada
Densité: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132800
Numéro CAS: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00948
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité