Benzéthonium chlorure, anhydre ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21798.235EA 306 EUR InStock
21798.235
Benzéthonium chlorure, anhydre ≥95%, TECHNICAL
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité