Hydrogène peroxyde 3,5% USP, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2182-03EA 270.32 EUR InStock
2182-03
Hydrogène peroxyde 3,5% USP, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
Identification Passes Test
Acidity Passes Test
Nonvolatile Residue (USP),mg. ≤30
Barium (Ba) Passes Test
Limit of Preservative ≤0.05 %
Assay (g/100mL) 2.5 - 3.5
Particulate Matter Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité