Chlorure de benzoyle 96-100%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21843.298EA 0 EUR InStock
21843.298
Chlorure de benzoyle 96-100%, TECHNICAL
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 197.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–0.6 °C
Densité: 1.2023 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
ONU: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 96 - 100 %
n 20/D 1.552 - 1.554
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité