Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FIlm adhésif étanche, Seal-R-film™

Fournisseur: Brand
701620 701624 701626 701622
219-0000EA 48.5 EUR InStock
219-0000 219-0002 219-0003 219-0001
FIlm adhésif étanche, Seal-R-film™
Scellés Films de scellage
Feuille adhésive Seal-R-film™ pour cacheter béchers, flacons et autres récipients.

  • Offre une protection contre l'évaporation, les fuites et la contamination
  • Facile à poser grâce à son élasticité de 300%
  • Chaque rouleau est pourvu du numéro de lot

La feuille adhésive est extensible au triple de sa longueur initiale. Ainsi, Seal-R-film™ épouse toutes les formes de contenant, même irrégulières. Dans un souci de traçabilité, le numéro de lot est mentionné sur chaque rouleau. Le cutter BRAND est conçu pour couper des rouleaux d'une largeur de 50 et 100 mm avec efficacité et économie; il permet aussi de les ranger proprement.

Specifications:
- Épaisseur: 0,14 +/- 0,02mm
- Toxicité: non toxique
- Point de fusion: > 66°C (151°F)
- Point d'ébullition: > 288°C (550°F)
- Plage de température d'utilisation en continu: –20 °C à 46 °C
- Elasticité (25°C): 300%
- Résistance à la traction (25°C): 1,5 MPa

Perméabilité au gaz sur 24 h à température ambiante avec une presssion de 0,1 MPa:
- CO2 (dioxide de carbone) < 1000 cm³/m²
- O2 (oxygène) < 350 cm³/m²
- Perméabilité à la vapeur d'eau < 0,8 g/m²

Résistance chimique:
- Acide hydrochlorique (HCL) 36,5% - résistant
- Acide sulfurique (H2SO4) 98% - résistant
- Acide nitrique (HNO3) 95% - résistant*
- Péroxyde d'hydrogène (H202) 30% - résistant
- Hydroxyde de sodium (NaOH) 22% - résistant
- Ammoniac (NH3) 28% - résistant
- Chlorure de sodium (NaCl) 20% - résistant
- Permanganate de potassium (KMnO4) 5% - résistant*
- Solution iodine 0,1 mol/l - résistant*
- Méthanol - résistant
- Éthanol - résistant
- Isopropanol - résistant
* Coloration brune

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité