Hydrogène peroxyde 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
2192.0250EA 34.63 EUR InStock
2192.0250 2192.1000 2192.2500PE 2192-39
Hydrogène peroxyde 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ≤ 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay 30.0 - 32.0 %
Ammonium (NH4) max. 5 ppm
Color (APHA) max. 10
Chloride (Cl) max. 1 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Nitrate (NO3) max. 2 ppm
Phosphate (PO4) max. 2 ppm
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 2 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0006
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité