Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismuth (III) nitrate pentahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

21932.263EA 145 EUR InStock
21932.263
Bismuth (III) nitrate pentahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Bismuth (III) nitrate pentahydraté


Formule: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Point d'ébullition: 75…80 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 2.736 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149157
Numéro CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Alkali and alkaline-earths (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité