D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
219458-25
219458-25EA 107 EUR InStock
219458-25
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136034
Numéro CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité