Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CENTA™ β-Lactamase Substrate ≥98% (par HPLC), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: β-Lactamase, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase

219475-25
219475-25EA 502 EUR InStock
219475-25
CENTA™ β-Lactamase Substrate ≥98% (par HPLC), Millipore®
CENTA™ β-Lactamase Substrate
CENTA™ β-lactamase substrate, is a chromogenic β-lactamase substrate for both gram-negative and gram-positive bacteria.


Formule: C₂₁H₁₇N₃O₈S₃
MW: 535,57 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 80072-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité