3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 0,1 % (p/v) dans l'acide acétique 5% solution de coloration
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
22001
22001.EA 96.6 EUR InStock
22001.
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium 0,1 % (p/v) dans l'acide acétique 5% solution de coloration
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Ponceau S staining solution is used for the detection of proteins on PVDF and nitrocellulose membranes with a limit of detection of about 250 ng of transferred protein.
  • Rapidly stains proteins on membranes pink or light red
  • For easy visual inspection of protein transfer
  • Reversible and compatible with subsequent Western blotting
Formule: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760.56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003892
Numéro CAS: 6226-79-5
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 L 22001.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité