Grattoirs de cellules
Fournisseur: Biotium
22003
22003.EA 466 EUR InStock
22003.
Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules
En PE, à usage unique, stérile. Mini grattoirs pour la récolte de cellules ou lysats cellulaires en microplaques à puits.
Conditionnement: 20 paquets stériles de 10 grattoirs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité