Decontamination bags, activated charcoal
Fournisseur: Biotium
22007
22007.EA 133 EUR InStock
22007.
Decontamination bags, activated charcoal
Réactifs d'électrophorèse Réactifs détachants
Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions. Each bag has a total capacity of at least 10 mg ethidium bromide.
  • Remove mutagenic dyes (ie, ethidium bromide) from gel staining solutions
  • Use to clean up any dyes from a solution to allow drain disposal
  • No-mess, convenient bag
  • Reusable bag capacity of at least 10 mg EtBr
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité