Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoro(méthanol)bore 20% dans le methanol pour la synthèse

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

22007.263EA 93.3 EUR InStock
22007.263
Trifluoro(méthanol)bore 20% dans le methanol pour la synthèse
Trifluoro(méthanol)bore


Formule: CH₄BF₃O
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00071635
Numéro CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
ONU: 2924
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 13 - 20 %
Density (20/4) 0.880 - 0.895

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité