Permeabilisation buffer
Fournisseur: Biotium
22016
22016.EA 173 EUR InStock
22016.
Permeabilisation buffer
Tampons Tampons de microscopie
Ready-to-use permeabilisation buffer for intracellular immunofluorescence staining for microscopy or flow cytometry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité