Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin prêt-à-l'emploi, réactif fixateur
Fournisseur: Biotium
Danger
Synonyms: Polyoxymethylene
Conditionné sous argon.
22023
22023.EA 232 EUR InStock
22023.
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin prêt-à-l'emploi, réactif fixateur
Paraformaldéhyde
Paraformaldehyde, 4% in PBS is a ready-to-use fixation solution for cells or tissues.
  • Prepared from EM grade paraformaldehyde
  • No glass ampoules to break, store in the original bottle
  • Safer and more convenient than handling paraformaldehyde solid
It is electron microscopy-grade paraformaldehyde dissolved in pH 7,4 PBS, and is stabilised by packaging under argon with no methanol added.
Formule: (CH₂O)n
Point de fusion: 123
Point d'éclair: 70
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
Merck Index: 13,07096
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité