Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de benzoyle 99%, AcroSeal®, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

220271000
220271000.EA 77.4 EUR InStock
220271000.
Chlorure de benzoyle 99%, AcroSeal®, pur
Chlorure de benzoyle


Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 198 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.21 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
ONU: 1736
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité