Sodium bromure ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
220345-12KG
220345-12KGEA 614 EUR InStock
220345-12KG
Sodium bromure ≥99%, Qualité Réactif
Sodium bromure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1.393 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 750 °C
Densité: 3.2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay of Br 76.8 - 78.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité