Hydrogène peroxyde 30% Stabilised, Electronic Grade for Microelectronic, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
2204-01EA 35.6 EUR InStock
2204-01
Hydrogène peroxyde 30% Stabilised, Electronic Grade for Microelectronic, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: <0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use 30.0 - 32.0 %
Assay (H₂O₂) 30.0 - 32.0 %
Color (APHA) ≤10
Free Acid (µeq/g) ≤0.2
Residue after Evaporation ≤15 ppm
Ammonium (NH₄) ≤3 ppm
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrate (NO₃) ≤2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤200.0 ppb
Trace Impurities - Antimony (Sb) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤10.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Beryllium (Be) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Bismuth (Bi) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Gallium (Ga) ≤20.0 ppb
Trace Impurities - Germanium (Ge) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤10.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) ≤500.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Niobium (Nb) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤600.0 ppb
Trace Impurities - Silicon (Si) ≤100.0 ppb
Trace Impurities - Silver (Ag) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤500.0 ppb
Trace Impurities - Strontium (Sr) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Tantalum (Ta) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Thallium (Tl) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤1000.0 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Vanadium (V) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤50 ppb
Trace Impurities - Zirconium (Zr) ≤10.0 ppb
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 pt US 2204-01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..