Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Butyle acétate ≥96%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

22080.298EA 30.8 EUR InStock
22080.298
n-Butyle acétate ≥96%, TECHNICAL
n-Butyle acétate


Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité