Funnels, powder
Fournisseur: SciLabware
2130/02M
221-0002EA 324 EUR InStock
221-0002
Funnels, powder
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
PYREX®, borosilicate glass.
  • Chemically resistant glass
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Quick and easy to clean
Ideal for transferring powders, can also be used for liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité