L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: VWR Collection
221-0175EA 27.5 EUR InStock
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Parois internes lisses.
Certifications: ISO 4798.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité