VWR®, Entonnoirs, poudre
Fournisseur: VWR Collection
221-0239EA 22.3 EUR InStock
221-0239 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Entonnoirs, poudre
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
En PP translucide.
  • Tige parallèle pour minimiser l'accumulation de poudre
  • Nervures externes pour une meilleure évacuation de l'air
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Autoclavable
Utilisés pour le transfert de poudres. Conviennent également pour les liquides.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité