VWR®, Entonnoir papier jetable
Fournisseur: VWR Collection
221-0274EA 51.5 EUR InStock
221-0274
VWR®, Entonnoir papier jetable
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En papier à fort grammage recouvert d’argile.
  • « Dossier » innovant permettant une utilisation mains-libres lors du versement de liquides visqueux
  • S’adapte à un grand nombre d’ouvertures
  • Souplesse maximale - la tige peut être coupée pour n’importe quelle forme ou taille d’ouverture
  • Appliquez une légère pression et l’entonnoir conservera sa position
  • Utilisation avec pratiquement tous les liquides ou poudres*
Bonne alternative aux entonnoirs en plastique jetables. Ce produit en papier écologique se décomposera naturellement dans le circuit classique des déchets ménagers. Aide à réduire la contamination croisée.
Attention: * Non recommandé pour les liquides chauds.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité