Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butoxy-2-éthanol ≥99%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

22122.363EA 135 EUR InStock
22122.363
Butoxy-2-éthanol ≥99%, TECHNICAL
Butoxy-2-éthanol


Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002884
Numéro CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119475108-36
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité