Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Celite® 545, filtre ≥99% ≤125.30 μm (71% (acc. Cilas)), traité au carbonate de sodium, flux calciné, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

22140-5KG
22140-5KGEA 330 EUR InStock
22140-5KG
Celite® 545, filtre ≥99% ≤125.30 μm (71% (acc. Cilas)), traité au carbonate de sodium, flux calciné, Fluka™
Celite® 545, filtre


Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Composition Fe₂O₃, 0.46%
pH (10 % susp., 25°C) Min. 8.5
Loss on ignition (900°C) Max. 0.3 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité