Cellulose, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
22182-1KG
22182-1KGEA 291 EUR InStock
22182-1KG
Cellulose, Supelco®
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=900433c25f460a85943f25251a7713405f9bb74e&vid=3f6ed2b4d79361c44b9bf3fdaba932e624a3c344&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité