Cellulose, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
22184-250G-F
22184-250G-FEA 114 EUR InStock
22184-250G-F
Cellulose, Supelco®
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=660fdfc5c26ceb8f6072a1e79a45f27bc0df2ed4&vid=df73bd8a17a23a8fe48aa086d1ed2dac0c75b9d8&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité