Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cellulose DS-0, en poudre convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Microcrystallinecellulose

22197-250G-F
22197-250G-FEA 65.8 EUR InStock
22197-250G-F
Cellulose DS-0, en poudre convient à la chromatographie sur couche mince (CCM), Supelco®
Cellulose


Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité