Cellulose triacetate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
22199-50G-F
22199-50G-FEA 280 EUR InStock
22199-50G-F
Cellulose triacetate, Selectophore™ ionophore, Supelco®
Cellulose triacetate
Formule: C₄₀H₅₄O₂₇
Numéro CAS: 9012-09-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4932cc6a385d21d2d241a94b4fb826cf1df1713e&vid=12eafbf65ba09fb3088cae520c91859975426379&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité