Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perchlorate de magnésium ≥85% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

222283-500G
222283-500GEA 378 EUR InStock
222283-500G
Perchlorate de magnésium ≥85% ACS, Fluka™
Magnesium perchlorate


Formule: Cl₂MgO₈
Point de fusion: 251 °C (dec.)
Densité: 2.21 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011102
Numéro CAS: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay of Mg Min. 10.0 %
Loss on drying (190°C) Max. 8 %
Titrable Acid Max. 0.005 meq/g
Titrable Base Max. 0.025 meq/g
Water absorbing capacity Min. 25 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité