Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium acétate xhydraté ≥93.5% (base substance sèche) pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals

22268.264EA 73.6 EUR InStock
22268.264
Calcium acétate xhydraté ≥93.5% (base substance sèche) pour analyses
Calcium acétate xhydraté


Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 93.5 %
pH (20°C; 5 %) 7.5 - 9.0
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Na (Sodium) Max. 0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité