Calcium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®, précipité
Fournisseur: VWR Chemicals
22296.294EA 55.6 EUR InStock
22296.294
Calcium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®, précipité
Calcium carbonate
  • White odorless powder
  • Nearly insoluble in water and alcohol
  • Soluble in acetic acid, hydrochloric acid and nitric acid
  • Median particle size d50 1.0 µm
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
ATTEINDRE: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
SO₄ (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité