Cutter de sécurité, SECUPRO MARTEGO
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
122001.02
223-0099EA 62.1 EUR InStock
223-0099
Cutter de sécurité, SECUPRO MARTEGO
Couteaux
En acier, poignée en aluminium.
  • Pour les droitiers comme pour les gauchers
  • Lame à ressort à rétraction automatique, même si l'utilisateur presse le levier
  • Verrou de sécurité empêchant la lame de sortir accidentellement
  • Changement de lame simple, aucun outil nécessaire
  • Lame à deux tranchants et quatre points, pour une plus grande économie
Ce cutter de sécurité avec système de rétraction automatique de la lame est conçu pour tous les types de découpes normales, notamment les découpes de boîtes. Le levier de pression ergonomique - composé d'aluminium et d'un composant en plastique souple - permet une manipulation confortable et antidérapante.
Certifications: Homologation TÜV
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité