Couteau de sécurité, SECUPRO 625
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
625001.02
223-0111EA 70.5 EUR InStock
223-0111
Couteau de sécurité, SECUPRO 625
Couteaux
Lame trapézoïdale, manche en aluminium.
  • Longue gâchette à actionnement facile, avec manche rond et revêtement antidérapant à l'arrière du cutter
  • La longue lame est idéale pour découper le carton triple cannelure, les produits en rouleaux, le caoutchouc et bien plus encore
  • La lame peut être facilement retirée par l'avant pour être remplacée : il suffit de lever le bouton de changement de lame et d'actionner la gâchette
  • La gâchette peut être verrouillée pour empêcher toute sortie accidentelle de la lame
  • Rétraction de lame entièrement automatique : Après découpe, la lame se rétracte automatiquement dans le boîtier, même si l'utilisateur maintient le curseur enfoncé avec son pouce
Ce cutter ergonomique à gâchette est un outil haut de gamme doté d'un manche en aluminium, d'une gâchette facile à actionner pour faire sortir la lame, d'une très grande profondeur de coupe et d'un système de rétraction de lame entièrement automatique. Idéal pour la découpe du carton, du plastique, du caoutchouc, du cuir, du PVC, de la moquette, du tissu et du ruban adhésif.
Certifications: Testé GS
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité