L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pompe pour conteneur, étanche au gaz
Fournisseur: BURKLE
5610-1030
223-1412EA 537 EUR InStock
223-1412
Pompe pour conteneur, étanche au gaz
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ces pompes pour conteneurs empêchent la fuite de vapeurs dangereuses lors de la décantation des liquides. Les vapeurs produites sont refoulées vers le conteneur de décantation à partir du conteneur de remplissage au moyen de la conduite de déplacement de gaz. Les conduites de gaz et de liquides sont également équipées de vannes d'arrêt.
  • Avec adaptateur universel pour des ouvertures de conteneur comprises entre 34 et 70 mm
  • Tuyau télescopique réglable en continu pour des profondeurs de conteneur comprises entre 400 et 670 mm
Pièces de contactMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité