Pompe pour conteneur, étanche au gaz
Fournisseur: BURKLE
5610-1030
223-1412EA 489 EUR InStock
223-1412
Pompe pour conteneur, étanche au gaz
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ces pompes pour conteneurs empêchent la fuite de vapeurs dangereuses lors de la décantation des liquides. Les vapeurs produites sont refoulées vers le conteneur de décantation à partir du conteneur de remplissage au moyen de la conduite de déplacement de gaz. Les conduites de gaz et de liquides sont également équipées de vannes d'arrêt.
  • Avec adaptateur universel pour des ouvertures de conteneur comprises entre 34 et 70 mm
  • Tuyau télescopique réglable en continu pour des profondeurs de conteneur comprises entre 400 et 670 mm
Pièces de contact en PP et tuyaux en PVC souple.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité