Siphon
Fournisseur: BURKLE
5605-1000
223-1513EA 98.4 EUR InStock
223-1513
Siphon
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe siphon, en PE-BD/PVC.
  • Bonne visualisation du milieu à travers les tuyaux transparents
  • Avec vanne d'arrêt
  • Idéal pour le décantage occasionnel de liquides
Easy to use model designed for the rapid decanting of aqueous liquids from elevated containers to those positioned lower down. Operate according to the siphon principle: Liquid needs only to be primed once. Not suitable for decanting strong acids and alkalis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité