Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pompe vide-touries Pump-it®

Fournisseur: BURKLE
5201-1000
223-1611EA 230 EUR InStock
223-1611
Pompe vide-touries Pump-it®
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe vide-touries, en PP à joint FKM. Pour vider rapidement et proprement les conteneurs, bonbonnes et petits bidons jusqu'à 60 litres. La pression augmente par le biais du piston manuel et force le liquide à sortir du conteneur. Adaptées aux acides faibles, aux alcalis et aux produits pétrochimiques.

  • Le filetage de la pompe est adapté au filetage de 64 mm de diamètre (BSI)
  • Un ensemble d'adaptateurs pour filetages de flacons standard est disponible
  • Dosage exact, anti-goutte
  • Profondeur d'immersion de 100 cm

REMARQUE : Non adaptées à une utilisation avec de l'acide chlorhydrique.

NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité