Pompes vide-fûts, PumpMaster
Fournisseur: BURKLE
5202-2000 5202-3000 5202-1000
223-1618EA 302 EUR InStock
223-1618 223-0097 223-0118
Pompes vide-fûts, PumpMaster
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompe refoulante manuelle pour le remplissage, le transvasement et la vidange de jerricans et de fûts. Le piston à main produit une surpression qui pousse le liquide hors du récipient. Le robinet permet également la vidange de plus petites quantités de liquide. La pompe est montée sur le récipient à l'aide d'un bouchon souple de diamètre réglable. Aucun adaptateur de filetage nécessaire.
  • S'adapte aux ouvertures de récipient d'un diamètre de 49,5 à 60 mm
  • Longueur du tube plongeur de 950 mm (peut être raccourci en fonction de la profondeur du récipient)
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité