tri-Calcium dicitrate tetrahydraté USP
Fournisseur: VWR Chemicals
22335.290EA 0 EUR InStock
22335.290
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté USP
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté
Formule: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Numéro MDL: MFCD00150786
Numéro CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité