Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium peroxyde ≥97%, granuleux +140 mesh, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: di-Sodium peroxide

223417-500G
223417-500GEA 421 EUR InStock
223417-500G
Sodium peroxyde ≥97%, granuleux +140 mesh, Qualité Réactif
Sodium peroxyde
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: Na₂O₂
MW: 77,98 g/mol
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size +140 mesh
Appearance complying
Assay 96.5 - 103.5 %
Grain size > 140 mesh Min. 95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité