Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tétrachlorure de diphosphoryle

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diphosphoryl chloride, Pyrophosphoryl chloride

22362.14
22362.14EA 313 EUR InStock
22362.14
Tétrachlorure de diphosphoryle
Tétrachlorure de diphosphoryle
CAS No.: 13498-14-1 Molecular Formula: P2O3Cl4 Formula Weight: 251.76 Physical Form: Liquid Density: 1.82 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Melting Point: -17° Boiling Point: 101°/10mm Solubility: Reacts violently with water UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00061542


Formule: Cl₄O₃P₂
MW: 251,76 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061542
Numéro CAS: 13498-14-1
EINECS: 236-824-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité