Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium nitrate tétrahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

22399.290EA 49.1 EUR InStock
22399.290
Calcium nitrate tétrahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Calcium nitrate tétrahydraté


Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité