2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] 99% pour scintillation, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
223999-5G
223999-5GEA 74.2 EUR InStock
223999-5G
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole] 99% pour scintillation, Sigma-Aldrich®
2,2'-(2,5-Thiènediyl)bis[5-(2-méthyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazole]
suitable for scintillation
Formule: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Point de fusion: 199…201 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005774
Numéro CAS: 7128-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aac4071276b9baf3cb51b6076c296ab2f6a3f0a0&vid=c499c86c5a9a17f53a6418155f3805fc2e35db5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité