Complete peristaltic pump sets
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-52019-00 523-52019-02 523-52019-03
224-0037EA 4331 EUR InStock
224-0037 224-1437 HEID523-52019-03
Complete peristaltic pump sets
Pompe Pompes péristaltiques
Kits complets, composés d'un moteur d'entraînement, d'une tête de pompe et de tuyaux. Prêts à l'emploi.
  • Débit de 0,3 à 80 ml/min
  • Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 1,6 mm
  • Tuyaux: tuyau en Tygon de 1 m et tuyau en silicone de 1 m (tous deux d'un diamètre intérieur de 0,8 mm)
Entraînement pour pompe à tuyau PD 5201 (description technique, voir article 224-1354) avec tête de pompe SP quick 1,6 et tuyaux.
Entraînement pour pompe à tuyau PD 5206 (description technique, voir article 224-1355) avec tête de pompe SP standard 2,5 et tuyaux.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité