Instrument pour l'analyse du lait, LactoStar
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
3510
224-0084EA 9050 EUR InStock
224-0084
Instrument pour l'analyse du lait, LactoStar
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
LactoStar est le « grand frère » de LactoFlash. Il mesure les matières grasses, les protéines, le lactose, les SNG (solides non gras), les minéraux et calcule le point de congélation et la densité du lait. LactoStar utilise un échantillon de lait de 12 ml et le fait passer dans des capteurs thermiques et optiques pour obtenir les résultats. Jusqu'à 30 échantillons peuvent être traités par heure. L'appareil contient 3 pompes: la pompe de mesure, la pompe de rinçage et la pompe de nettoyage, qui sont raccordées au canister correspondant.
  • Capacité d'échantillon maximale de 90/h
  • Menu disponible dans de nombreuses langues, y compris l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol
  • Écran convivial
  • Facile à étalonner
  • Tête de pompe aisément remplacable sans recourir à des outils
  • Maintenance automatique: rinçage, nettoyage et étalonnage au point zéro
Les dispositifs peuvent stocker 20 données d'étalonnage différentes. Divers types de lait, comme le lait entier, le lait écrémé, la crème, etc. peuvent être analysés. L'utilisateur peut passer d'un produit à un autre sans avoir à procéder à un nouvel étalonnage.
Principe de mesure: l'échantillon de lait est aspiré dans les cellules de mesure au moyen d'une pompe. La teneur en matières grasses, ainsi que les SNG sont déterminés en utilisant les effets de mesure thermiques (RedBox). En outre, les protéines, le lactose, la densité et les minéraux sont déterminés à l'aide d'une deuxième cellule de mesure qui est équipée de technologies sensorielles d'impédance/turbidité combinées à l'aide de 4 longueurs d'onde optiques différentes (BlueBox). Le point de congélation est calculé sur la base des valeurs mesurées qui sont déterminées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité